Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Dimethyl Polysiloxane
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
Marke: SGE™ 0548025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
Forte BPX-1 (100 % Dimethylpolysiloxan)— 100 % Polydimethylsiloxan nicht polare Säule für simulierte Destillation in der Mineralölindustrie
Spezifikation
370 °C | |
100 % Dimethylpolysiloxan | |
2,65 μm | |
2,65 μm | |
Polyimidkeil | |
Unpolar |
0,53 mm | |
Simulierte Destillation | |
-30°bis +370 °C | |
6 m | |
Gehäuse BPX1 |