Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Speziell für die Trennung von Organochlor-Pestiziden entwickelt, die in EPA-Methoden 608 und 8081 aufgeführt sind
Marke:  Trajan™ 054283
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15288663
  • 680.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Hochinerte Säule
  • Geringes Säulenbluten
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
  • Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan
Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse
1 μm
Forte™ BP10 (1701)
Quarzglas
0,53 mm
Gehäuse G46
-20 °C bis +260/280 °C
30 m
Mäßig polar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen > Filmdicke: 1 μm Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 30 m