Learn More
Trajan™ EVOL XR KIT-ELEC SYRINGE STARTER KIT
eVol ist ein digital gesteuertes Dosiersystem mit positiver Verdrängung, das so programmiert werden kann, dass eine Vielzahl von Verfahren der Flüssigkeitshandhabung reproduzierbar und genau durchgeführt werden kann.
Marke: Trajan™ 2910200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Inhalt:
- Elektronische Spritzeneinheit eVol™ XR
- Ladegerät
- Ständer
- 3 Spritzen 5 μl, 100 μl und 1 ml
Spezifikation
eVol XR-Griff, Ladegerät, Ständer, 3 eVol Spritzen mit 5 cm abgeflachten Nadeln: 5 μl, 100 μl, 1 ml | |
eVol XR Starter Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ EVOL XR KIT-ELEC SYRINGE STARTER KIT > Mit drei Spritzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur