Learn More
Trajan™ eVol™ XCHANGE Spritzen
XCHANGE™ analytische Spritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können, um eine mögliche Kreuzkontamination von Reagenzien zu verhindern.
98.15 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid-Handling-Verfahren |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Produkttyp | eVol™ Spritze |
Länge (metrisch) Kanüle | 50 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12977586
|
Trajan™
2910029 |
100 μl | k. A. |
98.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13467878
|
Trajan™
2910035 |
1 ml | k. A. |
98.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12947596
|
Trajan™
2910329 |
100 μl | 3/Pckg. |
261.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Anwenderunabhängiges Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Reduzierung des Bedarfs an Neuanalysen
- Spritzen leicht und schnell gewechselt
- Lieferbare Ersatzteile
Spezifikation
Liquid-Handling-Verfahren | |
50 mm | |
50 mm |
1,9 in. | |
eVol™ Spritze | |
Kegel |