Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
90.85 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
---|---|
Produkttyp | GC-Nadel |
Art der Kanülenspitze | Kegel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Manuelle Spritze (10 bis 50 μl) |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13167916
|
Trajan™
0355311 |
25 G | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
98.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13157916
|
Trajan™
0355310 |
26 G | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
98.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13197916
|
Trajan™
0355321 |
25 G | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13187916
|
Trajan™
0355320 |
26 G | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13127926
|
Trajan™
0355330 |
26 G | Ultra Smooth Coating |
90.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13137926
|
Trajan™
0355331 |
25 G | Ultra Smooth Coating |
90.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
2 in. | |
GC-Nadel | |
Kegel | |
Manuelle Spritze (10 bis 50 μl) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen