missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ BP1 Kapillarsäulen
Die nicht polare Phase nach Industriestandard eignet sich für alle Routineanalysen
399.00 CHF - 1095.00 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15278623
|
SGE™
054022 |
0,1 mm | 0,1 μm | 10 m |
399.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248633
|
SGE™
054061 |
0,32 mm | 0,25 μm | 15 m |
406.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208643
|
SGE™
054090 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
775.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248713
|
SGE™
054815 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 100 % Dimethylpolysiloxan
- Extrem niedrige Blutphase mit einer hohen Temperaturgrenze von 320/340 °C.