Learn More
SGE™ BP1 Kapillarsäulen
Die nicht polare Phase nach Industriestandard eignet sich für alle Routineanalysen
Marke:  SGE™ 054090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208643
  • 775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 100 % Dimethylpolysiloxan
  • Extrem niedrige Blutphase mit einer hohen Temperaturgrenze von 320/340 °C.
Spezifikation
Spezifikation
0,53 mm
Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine
-60° C bis +340/360°°C
30 m
SGE™ BP1
1 μm
1 μm
Unpolar