Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 002897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10577922
  • 99.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
26 ga.
0.47 mm
1.65 in.
42 mm
10R-S-0.47C
10 μl
Shimadzu AOC 14, 17, 20 und 20i GCs
0,01 in.
Gaschromatographie
1.6 in.
Autosampler-Spritze
Je
Konus
Abnehmbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit abnehmbarer Nadel; 10 μl; 26 Gauge; 42 mm L; AD:0,47mm