Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 000553
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10214942
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben)
0.15 mm
0,31 in.
0.63 mm
Autosampler-Spritze
Je
Konus
23 ga.
0.02 Zoll
8 mm
2.7 Zoll
Gehäuse 1BR-7-RAX
1 μl
Kolben in Nadel, Mehrfachadapter
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit Wiederholungsadapter; 1 μl; 23 Gauge; 70 mm lang; Außendurchm.:0,63mm