Learn More
Trajan™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
Marke:  Trajan™ 0726280
Artikelnummer. 11962627
  • 60.05 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
  • Weicher 100 %-iger Graphit ist sauerstoffporös
  • Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
  • Wiederverwendbar auf anderen Kapillarsäulen
  • Höchsttemperatur: 450 °C (842 °F)
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
  • SG-072635 und SG-072636 verfügen über einen kurzen Ferrulenkörper, der auf die Standard-Kapillarmuttern für HP-Injektoren/Detektoren passt
  • Nicht für GC/MS-Schnittstelle geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
450 °C
100 % Graphit
0,031 in.
Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck, für Säuleninnendurchmesser 0,45 bis 0,53 mm
0.08 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ferrulen aus 100 % Graphit > Größe der Mutter: 1/8 in; Säulen-ID: 0.45 bis 0.53 mm ID-Säulen; Ferrule ID: 0.8 mm