Learn More
Motic™ SFC-11C Kopf
Ersatz- oder Modulkopf passend für das SFC-11C-Stereomikroskop. Der Motic™ SFC-11C-Kopf ermöglicht eine präzise optische Ausrichtung und gewährleistet ein dreidimensionales, aufrechtes Bild, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, von der Sektion bis zur Untersuchung von Leiterplatten.
Marke:  Motic™ PX11400001
Artikelnummer. 15495372
  • 243.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Das SFC-11 ist das ideale Stereomikroskop für den Einsatz in Lehre und Industrie.
  • Strapazierfähiges Gestell und Ritzel-Fokussierblock mit Rutschkupplung und Spannungseinstellung.
  • 45° geneigt für mehr Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Erhältlich in drei Revolververgrößerungskombinationen [1X/2X, 1X/3X und 2X/4X], wodurch eine Vergrößerungsauswahl für verschiedene Anwendungen möglich ist.
  • Der Standard-Arbeitsabstand von 95 mm reicht für die meisten Anwendungen aus, ohne dass zusätzliche Hilfsobjektive hinzugefügt werden müssen.
  • Mit einer Vielzahl an erhältlichem Zubehör kann sich das SFC-11 an die meisten Anforderungen anpassen, ohne dass Änderungen im Werk oder durch Dritte erforderlich sind.
  • Die erhältlichen Ständer reichen von kompakten und einfachen Aufstellständern über Galgenstative bis hin zu Platinenhaltern und bieten zahlreiche Armoptionen, um die Ständer so zu ergänzen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
  • Verschiedene Kontrastoptionen ermöglichen komplexe Beobachtungen mit einem einfachen Stereosystem.
Spezifikation
Spezifikation
2X, 4X
SFC-11C Stereomikroskop
SFC-11C.
Weitfeld WF10X/20 mm
Objektivwechsler Typ C
Mikroskopkopf
Binokular, 45°, geneigt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ SFC-11C Kopf > Binokularkopf