Learn More
Gibco™ SF-900™ II SFM (1X)
SF-900™ II SFM (1X)
Marke: Gibco™ 10902153
1054.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sf-900™ II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium für Insektenzellkulturen, das für das Wachstum und den Erhalt von Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21)-Zellen und für die Großserienproduktion rekombinanter Proteine optimiert ist, die mit dem Baculovirus-Expression-Vektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.Gibco™ Sf-900™ II SFM Eigenschaften:
Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
Spodoptera frugiperda (Sf9)-Zellen, die in Sf-900™ II SFM wachsen, erreichen maximale Zelldichten von 9 bis 12 × 106 Zellen/ml, eine signifikante Verbesserung gegenüber den Rezepturen von Konkurrenzprodukten und Grace’s Medium (siehe Produktanleitung). Eine Steigerung der maximalen Zelldichte von 20 bis 100 % konnten auch bei Zelllinien von Lymantria dispar (Schwammspinner) und Trichoplusia ni (Tn-368, Aschgraue Höckereule) beobachtet werden. Gibco™ Sf-900™ II SFM ist geeignet, die Kulturen für >20 Passagen zu unterstützen.
Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
Üblicherweise wurde Grace's Medium, ergänzt mit 10 % FBS, für die Expression rekombinanter Proteine eingesetzt. Sf-900™ II SFM ist ein verbessertes serumfreies, proteinfreies Medium, das für das Wachstum von Sf-9- und anderen Lepidoptera-Zelllinien und die Produktion von Insektenvirus- und rDNA-Proteinen entwickelt wurde.
Serumfreie, proteinfreie und gebrauchsfertige Formulierung
Gibco™ Sf-900™ II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium, mit dem Sie das Protein von Interesse viel einfacher aufreinigen können. Sf-900™ II SFM ist gebrauchsfertig und erfordert keine Zugabe von Serum, Glutamin oder Tensiden. Zellen, die an andere handelsübliche serumfreie Medien angepasst sind, können direkt in Sf-900™ II SFM subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine gewisse Anpassung von Serum-haltigen Formulierungen.
Skalierbar in Bioreaktoren
Der Nutzen von Sf-900™ II SFM in größeren Zellkultursystemen wurde mit einem 5L Celligen™ Bioreaktor nachgewiesen. Erfolgreiche Infektionen mit rAcNPV wurden zur Herstellung von rβ-Gal und rEPO durchgeführt (siehe Produkthandbuch).
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Kunden, die Gibco™ Sf-900 II SFM in einem Herstellungsprozess verwenden und eine FDA-Zulassung beantragt haben, können von uns ein Genehmigungsschreiben anfordern, um auf unseren Typ II zu verweisen Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Sf-900 II SFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
ISO 13485-Normen | |
Sf-900™ II SFM (1x), 10 x 500 ml, flüssig, Zellkultur, Spodoptera frugiperda, Species: S. frugiperda, Zelllinien: Sf21, Sf9, Zelltyp: Insektenzellen, L-Glutamin, serumfrei, serumfrei, Klassifizierung: proteinfrei, für die Insektenzellkultur | |
Flüssig | |
Zellkultur, Insektenzellkultur, Bioproduktion, Virusimpfstoffproduktion, Sf9- und Sf21-Zellkultur |
2 bis 8 °C | |
Insektenzelle | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
10 x 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ SF-900™ II SFM (1X) > 10 x 500 ml