Learn More
Cole-Parmer™ Settlometer
Unterstützt die Betreiber von Kläranlagen bei der Durchführung von Tests zur Kontrolle der Schlammqualität.
Marke:  Cole-Parmer™ 05476-00
Artikelnummer. 15385323
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Messen Sie die Rate und Menge der Fest-Flüssig-Trennung von Schlammproben
  • Leicht ablesbare weiße Kalibriermarkierungen zeigen den Prozentsatz des festen und abgesetzten Schlammvolumens an
Spezifikation
Spezifikation
Settlometer-Kit, Acryl, 1,4 l, Doppelskala % Feststoffe und Volumen des abgesetzten Schlamms (SSV)
1,4 L
Mischspatel, Schnappdeckel und Anweisungen
Acryl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Settlometer > Volumen: 1,4 l