Learn More
Heidolph™ Set Glasfühler
Modularer Temperaturfühler bestehend aus einem Standard PT1000 (V4A) und einer Glasummantelung für die Arbeit mit aggressiven Medien.
Marke:  Heidolph™ 509-67970-00
Artikelnummer. 17900390
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Modularer Temperaturfühler bestehend aus einem Standard PT1000 (V4A) und einer Glasummantelung für die Arbeit mit aggressiven Medien.
  • Im Vergleich zu anderen Glasfühlern müssen Sie hier bei Glasbruch nur die Glasummantelung tauschen, nicht den ganzen Temperaturfühler.
  • Kompatibel mit: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Temperaturfühler
2 Years
Plastic
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Set Glasfühler > Type: Temperature Probe