Learn More
Interscience™ Set of 5 Teflon™ Nozzles
Set of 5 nozzles and caps for dilutor tubings.
Marke: Interscience™ 513024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For tubings with 4.8 to 8 mm inner diameter
Spezifikation
Tubing Nozzle | |
Applying Nozzles | |
5 Nozzles/Set |
Autoklavierbar | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Set of 5 Teflon™ Nozzles > Set of 5 Teflon Nozzles; For Use With (Equipment): DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur