Learn More
Grant Instruments™ MCFARLAND REFERENCE STANDARDS 16MM TUBES FP5
Zur Verwendung mit DEN-1 und DEN-1B Densitometern. Grant Instruments™ Liquid McFarland Standardset wird in Glasröhrchen mit einem Durchmesser von 16 mm geliefert.
Marke:  Grant Instruments™ DEN MCF STDS
345.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13160623
  • 398.00 CHF / 5 Sets
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferung in 16 mm ø-Glasröhrchen.
  • 0.5/1.0/2.0/3.0/4.0 kann in ein alternatives Röhrchen dekantiert werden (Haltbarkeit nicht mehr gültig).
  • Erfordert D16 Adapter, enthalten im Lieferumfang von DEN-1/DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DEN-1 und DEN-1B Densitometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Grant Instruments™ MCFARLAND REFERENCE STANDARDS 16MM TUBES FP5 > Kann verwendet werden mit: DEN-1 und DEN-1B Densitometer