Beschreibung
Sesamol has good antioxidant activity. Sesamol has potential protective effects against free radicals as well as some antifungal activity. Sesamol can also be used as an intermediate in the preparation of antidepressants such as Paroxetine (P205750). Sesamol has been found to be an antioxidant that may prevent the spoilage of oils. It also may prevent the spoilage of oils by acting as an antifungal. It is also used in ayurvedic Medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sesamol hat eine gute antioxidative Wirkung. Sesamol hat potenzielle Schutzeffekte gegen freie Radikale sowie einige antimykotische Aktivitäten. Sesamol kann auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Antidepressiva wie Paroxetin (P205750) verwendet werden. Sesamol ist nachweislich ein Antioxydans, das den Verderb von Ölen verhindern kann. Es kann als Antimykotikum auch den Verderb von Ölen verhindern. Es wird auch in der ayurvedischen Medizin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Wasser (teilweise) und Dichlormethan (25 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sesamol |
Schmelzpunkt | 61°C to 65°C |
Siedepunkt | 113°C to 116°C (2 mmHg) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 127405 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml). |
Formelmasse | 138.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239571 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10453.18,A10453.09,A10453.30 |
10158577 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10453.18,A10453.09,A10453.30 |
10159031 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10453.18,A10453.09,A10453.30 |
10174767 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10453.18,A10453.09,A10453.30 |
10183584 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10453.18,A10453.09,A10453.30 |