Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193370
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-31-3
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00005827
InChI-Schlüssel LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesamol
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 19, 66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >