Learn More
Labconco™ Versorgungsarmaturen-Kit
Kit includes copper tubing, brass valve, knob handle and outlet.
995.41 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector™, XStream™, XL™, XLE Laborhaube |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13141154
|
Labconco™
9827900 |
Versorgungsarmaturen-Kit mit Schwanenhals für Kaltwasser | Messingventil mit 0,37 in. Durchmesser, Kupferrohr, grüner Armaturenknopf, Schlauchverbindungsstück | 10 lb. | 4,5 kg |
995.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Max. working pressure of 40 psi.
- Kits mount on the right or left side of any Protector Premier, XStream, XL, or PVC Hood.
- Each kit includes one remotely-controlled service fixture with valve and tubing, color-coded fixture knob.
Spezifikation
Protector™, XStream™, XL™, XLE Laborhaube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Versorgungsarmaturen-Kit