Learn More
Bel-Art™ Rack, vials 10-13mm, polypropylene, 72 place
Entwickelt für erhöhte Wassertemperaturen bei der Inkubation.
Marke: Bel-Art™ F18513-0072
43.23 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Serumfläschchen (10 bis 13 mm-Durchmesser), RIA-Fläschchen und T3/T4-Reaktionsfläschchen (13 bis 16 mm- und 16 bis 20 mm-Durchmesser)
- Langlebig und korrosionsbeständig
- Mit Endplattengriffen
- Aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Endplattengriffe | |
Korrosionsbeständig | |
White | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
No | |
Zur Verwendung mit Serumfläschchen | |
23.8 x 11.1 x 8.9 cm | |
102 mm | |
13 mm |
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar, Dampf bei 121 °C | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
L x B x H: 23.8 x 11.1 x 8.9 cm | |
241 mm | |
89 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13