Learn More
Gravis Serumflaschen
Artikelnummer. 11783813
8 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
15 ml
24 mL
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 mL
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20mm
Material Glas
Anzahl pro Packung Gehäuse 224Pack
Menge Gehäuse 224Pack
Format Flask
Halsausführung 20mm
Produkttyp Serumflasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gravis Serumflaschen >