Learn More
Sertraline hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18044272
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
5-HT reuptake inhibitor
Potent, orally active selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79559-97-0
Summenformel C17H18Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 342.688
InChI-Schlüssel BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Synonym sertraline hydrochloride, sertraline hcl, zoloft, gladem, serad, 1s,4s-4-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride, atruline, tresleen, tatig
PubChem CID 63009
ChEBI CHEBI:9124
IUPAC-Name (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
SMILES CNC1CCC(C2=CC=CC=C12)C3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sertraline hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 342.69
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sertraline hydrochloride, Tocris Bioscience™ >