Learn More
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE
Zur Verwendung mit Glasgefäß zur Homogenisierung von Gewebematerial. Der geriffelte Kolben für PTFE-Gewebemühlen besteht aus reinem PTFE.
Marke:  Fisherbrand™ 011.350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10381732
  • 31.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Weiß
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Reduzierung der Partikelgröße
270 mm
Ja (einzeln)
50 ml
Gewebeschleiferhomogenisator& Gewebeschleiferhomogenisator
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE > Kapazität: 50 ml