Learn More
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE
Zur Verwendung mit Glasgefäß zur Homogenisierung von Gewebematerial. Der geriffelte Kolben für PTFE-Gewebemühlen besteht aus reinem PTFE.
Marke:  Fisherbrand™ 011.310
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301692
  • 15.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Weiß
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Reduzierung der Partikelgröße
270 mm
Ja (einzeln)
10 ml
Gewebeschleiferhomogenisator& Gewebeschleiferhomogenisator
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gezackter Kolbenkopf für Gewebemühle aus PTFE > Kapazität: 10 ml