missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serpin F1/PEDF Antibody (013), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89798PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serpin F1/PEDF Monoclonal antibody specifically detects Serpin F1/PEDF in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Serpin F1/PEDF | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
013 | |
ELISA | |
Cell proliferation-inducing gene 35 protein, EPC-1PIG35, PEDFpigment epithelium-derived factor, pigment epithelium derived factor), member 1, proliferation-inducing protein 35, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, Serpin F1, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 1 | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin F1/PEDF (Met 1-Pro 418; Accession#: NP_002606.3) | |
0.1 mL | |
Biologically Active Proteins, Neuroscience, Vision | |
5176 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Serpin F1/PEDF Antibody (013), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur