Learn More
Serotonin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454797
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Serotonin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454797
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11454797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21263.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212.677 g/mol
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Serotonin-Hydrochlorid wird als Neurotransmitter verwendet und dient als endogener Serotonin-Rezeptoragonist in verschiedenen biochemischen Prozessen. Es ist eine aktive Komponente, die zur Regelung von Stimmung, Erbrechen, Kognition und Appetit in vivo verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Salzsäure und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153-98-0
Summenformel C10H13ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.677
MDL-Nummer MFCD00012686
InChI-Schlüssel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 160436
IUPAC-Name 3-(2-Aminoethyl)-1H-Indol-5-ol;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Serotonin hydrochloride
Schmelzpunkt 167°C to 172°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3570963
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,8463
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 212.68
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerB21263.03,B21263.06,B21263.09
ChargennummerP07L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 ArtikelnummerB21263.03,B21263.06,B21263.09
ChargennummerW09K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 ArtikelnummerB21263.03,B21263.06,B21263.09
Chargennummer10234430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerB21263.03,B21263.06,B21263.09
Chargennummer10250304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 ArtikelnummerB21263.03,B21263.06,B21263.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Serotonin hydrochloride
Name des Produkts
Serotonin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >