Learn More
Serotonin-Kreatininsulfat-Komplex Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 61-47-2 | H2SO4·H2O | 405.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-47-2
Summenformel H2SO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 405.42
MDL-Nummer MFCD00149653
InChI-Schlüssel BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
PubChem CID 164531
IUPAC-Name 3-(2-Aminoethyl)-1H-Indol-5-ol;2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on;Schwefelsäure;Hydrat
SMILES CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 14, 8462
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water
Formelmasse 405.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Serotonin-Kreatininsulfat-Komplex Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >