Learn More
Falcon™ Serological Pipette, Triple Bagged
Corning’s triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This packaging protects the product from external contamination and is ideal for laboratory clean rooms, such as cell-based vaccine or drug production facilities.
108.00 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Material Plastic
Sterilität Sterile
Graduierungen Yes
Verpackungsart Triple Bagged, Bulk
Farbe Transparent
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30093039
Unterlagen ansehen
Falcon™
355024
1 mL
357.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30093038
Unterlagen ansehen
Falcon™
355025
2 mL
373.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30093041
Unterlagen ansehen
Falcon™
355026
5 mL
108.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30093040
Unterlagen ansehen
Falcon™
355027
10 mL
110.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30093042
Unterlagen ansehen
Falcon™
355028
25 mL
205.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30093043
Unterlagen ansehen
Falcon™
355029
50 mL
405.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Triple-bagged in two outer bags
  • Manufactured and packaged with animal-free materials
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • USP Class VI tested
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
  • Low particulate according to USP<788>
Spezifikation
Spezifikation
Plastic
Yes
Transparent
Reusable
Sterile
Triple Bagged, Bulk
Serological Pipet
Dokumentation
Product Certifications
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications.
Corning's products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Serological Pipette, Triple Bagged