Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.
Marke:  BINDER™ 9020-0350
18116.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16454479
  • 19070.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -90 °C bis -40 °C.
  • Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
  • Leistungsstarke Kaskadenkompressor-Kühleinheit
  • Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
  • Wärmedämmung mit einzigartigen langlebigen VIPs (Vakuum-Isolations-Platten)
  • Das innovative Türdichtungskonzept reduziert die Ansammlung von Eis
  • Ergonomische Türgriffe
  • Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
  • Abnehmbare Innentüren aus Edelstahl
  • 3 Einlegeböden aus Edelstahl für eine flexible Platzierung
  • Wasserkühlung (je nach Ausführung)
  • Nullspannungs-Alarmkontakt für hauseigenes Alarmsystem
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Ethernet-Schnittstelle
  • 2 Zugangsanschlüsse, Ø 28 mm, hinten
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke > Modell:Gehäuse UFV700-230V-W