Learn More
BINDER™ Serie KMF Konstantklimaschränke mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KMF sorgt für absolut konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil dieses Konstantklimaschranks ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
18935.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 3.6 cu. ft. |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 30 kg |
Kapazität (metrisch) | 102 l |
Kammermaterial | Acero inoxidable |
Beleuchtung | Sin iluminación |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15621489
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0341 |
KMF115-230 V | 115/230 V | N/A | ||||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis 100 °C
- Erweiterter Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- BINDER Kommunikationssoftware APT-COM 3 Basic Edition
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung mit interner Messwertaufzeichnung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung
Spezifikation
3.6 cu. ft. | |
102 l | |
Sin iluminación | |
1 estándar/5 máx. | |
De -10 °C a +100 °C | |
TFT táctil | |
900 x 705 x 1050 mm | |
128 kg | |
16 A |
30 kg | |
Acero inoxidable | |
Steel | |
Del 10 al 98 % | |
Cámara de prueba de humedad | |
600 x 351 x 483 mm | |
282.2 lb. | |
2 kW | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KMF Konstantklimaschränke mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich