Learn More
BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Feuchtigkeitsprüfkammer der Binder™ Serie KBF-S Solid.Line mit korrosions- und kondensationsfreiem Innenraum für stabile Temperatur- und Feuchtigkeitswerte ist ideal für langfristige und beschleunigte Stabilitätstests pharmazeutischer Produkte.
Marke:  BINDER™ 9020-0368
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16378975
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
  • Innenkammer vollständig aus Edelstahl
  • 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Regalstützen
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Robuste Zwillingsrollen mit Bremsen, ab 240 l
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Unabhängige Wasserversorgung über Tank
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Binder KBF humidity test chambers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Binder KBF humidity test chambers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line > Modell:KBFS720-230V; Fassungsvermögen:700 L