Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO
Dank thermoelektrischer Kühltechnik mit patentierter Wärmeableitung ist die neue Klimakammer KBF-S ECO eine der energieeffizientesten Konstantklimakammern auf dem Markt. Durch die thermoelektrische Kühltechnik ist die Serie KBF-S ECO auch im laufenden Betrieb sehr leise.
Marke: BINDER™ 9020-0463
8980.30 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Elektrische Temperatursteuerung durch thermoelektrisches Kühlmodul mit innovativer Wärmeableitung
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Einstellbarer Kondensatschutz
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen Ø 30 mm
- LCD zur Anzeige von Temperatur sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
30 kg | |
400 l | |
No lightning | |
2 | |
10 to 80% | |
Environmental Chamber | |
KBFSECO400-230V | |
192 kg | |
1,1 kW | |
50/60 Hz |
Standard | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
(max. 26 °C unter Umgebungstemperatur) 0 °C bis 70 °C | |
LCD-Anzeige | |
390 x 570 x 1200 mm | |
200/230 V | |
16 A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31