Learn More
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3001-Serie
Der G3001-Schutzhelm der 3M™-Serie in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
505.00 CHF - 525.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 50365 , EN397 |
---|---|
Enthält | Dielektrisch 440 V |
Material | UV-stabilisiertes ABS |
Produkttyp | Helm |
Größe | 53 bis 62 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15709727
|
3M™
7000039722 |
Weiß |
525.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15729987
|
3M™
7000108317 |
Gelb |
505.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
- Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
- Leicht einstellbares Ratschen-Kopfband
Spezifikation
EN 50365 , EN397 | |
UV-stabilisiertes ABS | |
53 bis 62 cm | |
330 g |
Dielektrisch 440 V | |
Helm | |
Ratsche | |
Unbelüftet |