Learn More
3M™ Schutzhelm im Slim Design der G3000-Serie
Der G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
Marke: 3M™ 7000108292
284.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
- Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
Spezifikation
EN 50365 , EN397 | |
Federverschlusssystem | |
Helm | |
310 g |
Gelb | |
UV-stabilisiertes ABS | |
54 bis 62 cm | |
Unbelüftet |