Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen
GREENER_CHOICE
Ein BINDER Materialprüfschrank der Serie FP sorgt zuverlässig für kurze Trockenzeiten und besonders schnelles Aufheizen – auch bei voll beladenen Schränken.
Marke:  BINDER™ 9010-0153
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15622086
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Stellbare Abluftklappe
  • Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • 2 verchromte Einschubgitter
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
Spezifikation
15 kg
FP053-230V, Standard, Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft und Programmfunktionen, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
APT.line™ Technologie
max. 2 Std./5
Trocken- und Heizkammer
FP053-230V
665 x 680 x 620 mm
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 1.2 kW, 10 A
1,2 kW
50/60 Hz
Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
53 L
Erzwungen
5 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C
LED
400 x 340 x 400 mm
44 kg
230 V
10 A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen > Modell: FP053-230V; Kapazität: 53 l; Elektrische Daten: 230 V 1∼ 50/60 Hz