Learn More
BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der CBF ist der hochwertige CO2-Inkubator mit Feuchtigkeitsregelung, der für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen in GMP-Umgebungen geeignet ist.Er gewährleistet konsistente Ergebnisse und eignet sich sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
Marke:  BINDER™ 9640-0025
21504.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25039" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17463203
  • 23760.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
  • Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
  • Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
  • Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
  • Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserwanne
  • Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
  • Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiver Touchscreen-Regler
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
  • O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
  • Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung > Modell:CBFCT260-230V-O; Fassungsvermögen:267 L