Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung.Dieser BINDER-Inkubator eignet sich dank seines umfassenden Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
8865.00 CHF - 18275.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 22 lb. |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 10 kg |
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Sauerstoffregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Sauerstoffregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17383693
|
BINDER™
9640-0005 |
53 L | CB056-230 V | Keine |
8865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17393693
|
BINDER™
9640-0006 |
53 L | CB056-230 V-O | Ja | N/A | ||||
17739794
|
BINDER™
9640-0027 |
170 l | CB170-230V-D | Keine |
12390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17303703
|
BINDER™
9640-0009 |
170 l | CB170-230 V | Keine |
11850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17313703
|
BINDER™
9640-0010 |
170 l | CB170-230 V-O | Ja |
13850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17323703
|
BINDER™
9640-0013 |
267 l | CB260-230 V | Keine |
17175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17333703
|
BINDER™
9640-0014 |
267 l | CB260-230 V-O | Ja |
18275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
- Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
- Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
- Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
- Optimiertes doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interne Datenaufzeichnung, kann im offenen Format über USB-Schnittstelle ausgelesen werden
- Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
- Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
- Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
- Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
- Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
22 lb. | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Keine | |
1 | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
TFT Touch | |
IR sensor |
10 kg | |
0 bis 20% | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
NEMA 5-20P | |
CO2-Inkubator | |
IR-Sensor | |
50/60 Hz |