Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung.Dieser BINDER-Inkubator eignet sich dank seines umfassenden Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
Marke:  BINDER™ 9640-0013
9453.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17323703
  • 17175.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
  • Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
  • Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
  • Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
  • Optimiertes doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
  • Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiver Touchscreen-Regler
  • Interne Datenaufzeichnung, kann im offenen Format über USB-Schnittstelle ausgelesen werden
  • Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
  • Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
  • O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
  • Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
9.4 cu. ft.
10 kg
267 l
0 bis 20%
Lüfterloser Innenraum
Keine
Edelstahl
max. 3 Std./8
Keine
Keine Feuchtigkeitskontrolle
CO2-Inkubator
CB260-230 V
IR sensor
745 x 885 x 1020 mm
230 V
6,5 A
22 lb.
CB260-230 V, Standard, Serie CB – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Edelstahl
IR-Sensor
Naturfarben
Keine Beleuchtung
1
1 bis 21%
NEMA 5-20P
Von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
TFT Touch
IR-Sensor
620 x 575 x 750 mm
125 kg
1,5 kW
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor > 267 L