Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
GREENER_CHOICE
Der BINDER Brutschrank der Serie BD mit natürlicher Konvektion ist Spezialist für die langzeitstabile Dauerbenutzung. Er eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum Konditionieren hitzeempfindlicher Medien.
1885.00 CHF - 5310.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kammermaterial Edelstahl
Konvektionstechnologie APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Aufnahmevermögen Keine
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15652086
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9010-0187
20 l 440 x 620 x 495 mm
1885.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15682076
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9010-0073
400 l 1275 x 860 x 1040 mm
5310.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Freie Konvektion
  • Stellbare Abluftklappe
  • Controller mit Zeitfunktionen
  • Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • 2 verchromte Einschubgitter
  • Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
  • Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
Standard-Inkubator
Glass Door
50/60 Hz
Edelstahl
Keine
Glas (Tür)
max. 2 Std./4
5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
LED
230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion