Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Die Serie BD Avantgarde.Line eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum konditionieren hitzeempfindlicher Medien. Das neue Gerätedesign und die homogene Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse.
Marke: BINDER™ 9010-0323
1144.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Inkubatoren der Serie BD funktionieren mit natürlicher Konvektion und sind dank ihrer hochmodernen technischen Ausstattung eine zuverlässige Wahl für die Inkubation mikrobiologischer Kulturen.
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
2 cu. ft. | |
30 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
Standard-Inkubator | |
Glass Door | |
360 x 380 x 420 mm | |
40 kg | |
0,3 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
BD056-230 V, Standard, Serie BD Avantgarde.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 57 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
57 L | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./4 | |
Raumtemperatur plus 5 °C bis 100 °C | |
LCD | |
BD056-230 V | |
565 x 640 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%