Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Die Serie BD Avantgarde.Line eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum konditionieren hitzeempfindlicher Medien. Das neue Gerätedesign und die homogene Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse.
Marke: BINDER™ 9010-0325
2617.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Inkubatoren der Serie BD funktionieren mit natürlicher Konvektion und sind dank ihrer hochmodernen technischen Ausstattung eine zuverlässige Wahl für die Inkubation mikrobiologischer Kulturen.
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
4 cu. ft. | |
30 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
Standard-Inkubator | |
Glass Door | |
1 | |
835 x 740 x 735 mm | |
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.35 kW | |
0,35 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
BD115-230 V, Standard, Serie BD Avantgarde.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 112 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
115 l | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Glas (Tür) | |
max. 2 Std./5 | |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
LCD | |
BD115-230 V | |
510 x 420 x 530 mm | |
57 kg | |
230 V | |
1,6 A |