Learn More
Thermo Scientific™ Wasserummantelter CO2-Inkubator der Serie 8000, 184 l
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Marke: Thermo Scientific™ 3423
7802.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Betrieb
- Schnelle HEPA-Filtration erzeugt in weniger als fünf Minuten eine Luftqualität der Klasse 100
- Meldungsdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche für schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen
- Einstellen von Temperatur, Übertemperatur, CO2-Werten
- Kalibrieren von Temperatur, CO2, optional auch der relativen Luftfeuchtigkeit
- Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Erinnerung an HEPA-Filterwechsel, Fernalarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte
- CO2- und (optional) O2-Anzeige sowie Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
- Anzeige für Heizung
- Fernalarmkontakte
- Eine Zeit-Erinnerung für Klasse 100 wird angezeigt, wenn die Tür fünf Minuten lang geschlossen war.
- Eine einstellbare integrierte Zeitschaltuhr meldet, wann der Filter ausgetauscht werden muss.
- Wahlweise TC- oder IR-CO2-Sensor
Bauweise
- Dreischichtige Wand
- Beheizte Doppelglas-Innentür verringert Wärmeverluste und Kondensatbildung.
- Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
- Einlegeböden, Halterungen und HEPA-Filter lassen sich ohne Werkzeug leicht entfernen.
Bestellinformationen:
Nicht in den USA erhältlich.
Spezifikation
6,5 cu. ft. | |
Optional 4-20 mA | |
184 L | |
0 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Wasserwanne | |
63,5 x 100,3 x 66 cm (25 x 26 x 39,5 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, CUL, CE | |
Einzelner 184 l-Inkubator | |
Gebürsteter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
265 lb. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%