Learn More
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads
Sera-Mag Beads für die Isolierung von Nukleinsäuren liefern hochreine DNA-Extraktion in NGS-Anwendungen.
Marke: Cytiva 29357373
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
20 mg/ml in Wasser (0,05 % Natriumazid) | |
Aufbewahrungslösung:Wasser+ 0,05 % Natriumazid | |
Chaotrope Salzchemie und Vortex-Mischung, Rollenmischung und Ultraschallbehandlung | |
5 mL |
Raumtemperatur | |
700 nm | |
Silikabeschichtung, Kern-Mantel-Struktur | |
700 nm Partikeldurchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads > Menge: 5 ml, Partikelgrößen: 700 nm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur