Learn More
Cytiva Sera-Xtracta Virus/Pathogen-Kit
Für eine effiziente Isolierung der gesamten Nukleinsäure (DNA/RNA) von Bakterien und Viren, einschließlich COVID-19
Marke: Cytiva 29506009
308.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24359" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Sera-Xtracta Virus/Pathogen-Kit für die Isolierung mit hohem Durchsatz von Gesamtnukleinsäure (DNA/RNA) von Bakterien und Viren, einschließlich Adenovirus (Typ 14), Influenza A (H3N2) und COVID-19.
- Bietet die Vorteile der Festphasenextraktion (mit magnetischen Beads) und reproduzierbaren Ausbeuten.
- Das vereinfachte Protokoll kann sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Verarbeitung mit hohem Durchsatz angepasst werden.
- Skalierbar auf bis zu 400 μl Probe.
- Das schnelle Extraktionsverfahren kann in 30 Minuten abgeschlossen werden.
- Zur Verwendung mit respiratorischen biologischen Matrizen, Blut und universellen Transportmedien zur Unterstützung des empfindlichen Nachweises von Viren und anderen Krankheitserregern in niedrigen Konzentrationen.
- Kompatibel mit molekularbiologischen Verfahren, einschließlich quantitativer Polymerase-Kettenreaktion (qPCR, RT-qPCR), digitaler Tröpfchen-PCR (ddPCR) und Next-Generation-Sequenzierung (NGS).
- Das Sera-Xtracta Virus/Pathogen-Kit bietet eine einfache und schnelle Methode zur Optimierung des Arbeitsablaufs bei empfindlichen Detektionssystemen für Viren und andere Krankheitserreger in niedrigen Konzentrationen.
- Optimieren Sie isolierte Arbeitsabläufe, um Engpässe zu reduzieren
- Um diesen Engpass zu beheben, sorgt unsere robuste Extraktionschemie dafür, dass die gesamte Nukleinsäure selektiv an die superparamagnetischen Beads gebunden wird, während Verunreinigungen während der schnellen Waschschritte effizient entfernt werden.
- Die resultierende hochwertige Nukleinsäure wird dann mit einem geeigneten Elutionspuffer der Wahl aus dem Bead eluiert.
- Der schnelle Sera-Xtracta-Arbeitsablauf liefert reine, hochwertige Nukleinsäure, die für empfindliche Molekulartests geeignet ist.
Infektionskrankheiten betreffen jedes Jahr Millionen von Menschen. Besonders virulente und multiresistente Wirkstoffe sind zunehmend für Infektionen mit immer größer werdender Komplexität verantwortlich. Die Entwicklung, Herstellung und Validierung von Assays für diese pathogenen Wirkstoffe erfordert die erfolgreiche Aufreinigung hochwertiger Nukleinsäure. Dies ist für alle Arbeitsabläufe in der Molekularforschung und -prüfung von entscheidender Bedeutung. Der Nukleinsäure-Aufreinigungsprozess kann ein Engpass sein, da ausreichend Nukleinsäure aus biologischen Proben erforderlich ist, um eine Empfindlichkeitsschwelle für Assays zu erreichen, die dazu dienen, latente und aktive Infektionen zu identifizieren, abzubilden oder fundierte Entscheidungen zu treffen.
Specifications
Alle Reagenzien können bei Umgebungstemperatur (15 bis -25 °C) gelagert werden. Nach der Rekonstitution für Proteinase K bei 2 bis 8 °C lagern | |
96 Aufreinigungen | |
Kann in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden |
Binding/Lysis Reagent 60 mL; Wash Buffer 100 mL; SeraSil-Mag 400 beads 1.1 mL; SeraSil-Mag 700 beads 1.1 mL; Proteinase K 30 mg (lyophilized) | |
Bis zu 400 μl der Probe |
Safety and Handling
- Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit (96 extractions)
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: thiocyanic acid, hydrochloric acid, proteases
- UNKNOWN ACUTE-20 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.