Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Beads, niedriges Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
Marke:  Cytiva 30152103010350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11855012
  • 3840.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 2500 bis 3500 pmol/mg Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele
1 μm
2 °C bis 8 °C
100 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Beads, niedriges Biotin-Bindungsvermögen > 100 ml