Learn More
Cytiva Sera-Mag streptavidinbeschichtete magnetische Partikel
Weist eine hohe Affinität zu biotinylierten Zielmolekülen auf. Cytiva Sera-Mag mit Streptavidin beschichtete Magnetpartikel vereinen schnelle Reaktionskinetik und geringe unspezifische Bindung für erhöhten Durchsatz und eine höhere Präzision. Kann als universelles Basispartikelchen zum Aufbringen von Liganden auf die Partikeloberfläche verwendet werden.
644.00 CHF - 744.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
---|---|
Menge | 5 mL |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11845012
|
Cytiva
30152103010150 |
2500 bis 3500 (niedrig) pmol pro mg |
644.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11875012
|
Cytiva
30152104010150 |
3500 bis 4500 (Med.) pmol pro mg |
744.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Immunassays und molekularbiologische Anwendungen einschließl. Probenvorbereitung und Assay-Entwicklung für Genomik und Proteomik
- Erhältlich mit unterschiedlichem nominalem Biotin-Bindungsvermögen zur Optimierung der Assay-Entwicklung
- Niedrige Dissoziationskonstante zu fest gebundenen Liganden
- Geringe unspezifische Bindung sorgt für höhere Präzision und engeren Toleranzbereich
- Gleichmäßige Streptavidin-Beschichtung gewährleistet zuverlässige Ergebnisse
- Ein gleichmäßiger Nenndurchmesser von 1 μm sorgt für eine große Oberfläche und ausgezeichnete chargenweise Reproduzierbarkeit.
Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt. Auf diesen Kern wird dann eine Magnetit-Schicht aufgetragen.
Spezifikation
4 °C | |
5 mL | |
1 μm |