Learn More
Cytiva Sera-Mag streptavidinbeschichtete magnetische Partikel
Weist eine hohe Affinität zu biotinylierten Zielmolekülen auf. Cytiva Sera-Mag mit Streptavidin beschichtete Magnetpartikel vereinen schnelle Reaktionskinetik und geringe unspezifische Bindung für erhöhten Durchsatz und eine höhere Präzision. Kann als universelles Basispartikelchen zum Aufbringen von Liganden auf die Partikeloberfläche verwendet werden.
Marke: Cytiva 30152104010150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Immunassays und molekularbiologische Anwendungen einschließl. Probenvorbereitung und Assay-Entwicklung für Genomik und Proteomik
- Erhältlich mit unterschiedlichem nominalem Biotin-Bindungsvermögen zur Optimierung der Assay-Entwicklung
- Niedrige Dissoziationskonstante zu fest gebundenen Liganden
- Geringe unspezifische Bindung sorgt für höhere Präzision und engeren Toleranzbereich
- Gleichmäßige Streptavidin-Beschichtung gewährleistet zuverlässige Ergebnisse
- Ein gleichmäßiger Nenndurchmesser von 1 μm sorgt für eine große Oberfläche und ausgezeichnete chargenweise Reproduzierbarkeit.
Der Kern des Partikels wird durch Emulsionspolymerisation freier Radikale aus Styrol und Säuremonomer hergestellt. Auf diesen Kern wird dann eine Magnetit-Schicht aufgetragen.
Spezifikation
3500 bis 4500 (Med.) pmol pro mg | |
4 °C | |
5 mL | |
1 μm |