Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophob
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
665.00 CHF - 14700.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 5 % Feststoffe (50 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11819912
|
Cytiva
65152105050250 |
15 ml |
665.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11829912
|
Cytiva
65152105050350 |
100 mL |
2960.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11839912
|
Cytiva
65152105050450 |
1 L | N/A | |||||||
Beschreibung
- Doppelwandige Magnetit-Beads
- . Hohe Bindungskapazität
- 1,0 μm Durchmesser
- Hoher Carboxylsäuregehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
- Hydrophobes Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Spezifikation
5 % Feststoffe (50 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung | |
1 μm |