Learn More
Cytiva Sera-Mag Select
Ermöglicht die selektive Bindung von DNA-Fragmenten zur Verwendung mit Next-Generation-Sequenzierung (NGS) und PCR-Reinigung.
289.00 CHF - 3910.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Größenauswahl funktionell getestet |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16407655
|
Cytiva
29343045 |
5 mL |
289.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16417655
|
Cytiva
29343052 |
60 mL |
690.00 CHF
60 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16427655
|
Cytiva
29343057 |
450 mL |
3910.00 CHF
450 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sera-Mag Select PCR-Reagenz für Aufreinigung und Größenauswahl kombiniert die außergewöhnlichen Bindungseigenschaften von Sera-Mag Carboxyl Speedbeads mit einer optimierten Bindungslösung in einer gebrauchsfertigen Formulierung. Der aus dem Prozess isolierte DNA-Größenbereich kann durch Anpassung der Reagenzienmenge, die mit einem konstanten Probenvolumen gemischt wird, auf die Endanforderungen des Anwenders angepasst werden.
- Verwenden Sie ein einzelnes Reagenz für die PCR-Aufreinigung und Größenauswahl
- Durch Hinzufügen verschiedener Verhältnisse von Sera-Mag Select zu Ihrer Probe können Sie ganz einfach steuern, welche Größe an DNA beibehalten oder entfernt wird. Dadurch können Sie NGS-Bibliotheken und PCR-Fragmente aufreinigen und die doppelte Größe für Bibliotheken auswählen
- Verwendet dieselben Protokolle wie vorhandene Reagenzien, sodass sie direkt in bestehende Arbeitsabläufe mit minimaler Unterbrechung integriert werden können
- Sera-Mag Select bietet eine enge Verteilung bei der Größenauswahl für die Auswahl bestimmter Fragmentgrößen mit hoher Ausbeute
- Geeignet für manuelle, hohe Durchsätze und automatisierte Arbeitsabläufe
- Sera-Mag Select sollte im Kühlschrank zwischen 2 °C und 8 °C gelagert werden – Nicht einfrieren, aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Größenauswahl funktionell getestet |