Learn More
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophob
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen einschaligen Magnetit-Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
469.00 CHF - 11500.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 5 % Feststoffe (50 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
Durchmesser (metrisch) 1 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13273589
Unterlagen ansehen
Cytiva
44152105050250
15 ml
469.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11879782
Unterlagen ansehen
Cytiva
44152105050350
100 mL
2705.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11889782
Unterlagen ansehen
Cytiva
44152105050450
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Bindungskapazität
  • 1.0μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophobes Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Spezifikation
Spezifikation
5 % Feststoffe (50 mg/ml)
2 °C bis 8 °C
DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
1 μm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag™ carboxylat-modifizierte magnetische Beads, hydrophob